Imprimer
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 31.9 EUR
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456076
Numéro CAS: 74728-65-7