Imprimer
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 178 EUR
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202901
Numéro CAS: 45533-87-7