Imprimer
6-Bromo-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 49.3 EUR
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 180…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265457
Numéro CAS: 79762-54-2