Imprimer
2-Iodopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3669-1G OR3669-25G OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3669-1G APOSOR3669-25G APOSOR3669-5G
2-Iodopyrazine
2-Iodopyrazine
Formule: C₄H₃IN₂
Point d'ébullition: 109…110 °C/34mmHg
Densité: 2.086 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319019
Numéro CAS: 32111-21-0