Imprimer
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 192 EUR
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Point d'ébullition: 246 °C
Point de fusion: 34…39 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039884
Numéro CAS: 33674-96-3