Imprimer
4-Formylbenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
OR3659-100G OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3659-100G APOSOR3659-25G
4-Formylbenzoate de methyle
4-Formylbenzoate de methyle
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006950
Numéro CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5