Imprimer
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 377 EUR
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
Densité: 0.881 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143598
Numéro CAS: 72824-05-6
ONU: 1993
ADR: 3 III