Imprimer
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361513-100MG OR361513-250MG OR361513-1G
APOSOR361513-100MGEA 0 EUR
APOSOR361513-100MG APOSOR361513-250MG APOSOR361513-1G
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Oxindole-6-boronic acid
Formule: C₈H₈BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913936
Numéro CAS: 1217500-61-2