Imprimer
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR361168-250MG OR361168-1G OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA 92.8 EUR
APOSOR361168-250MG APOSOR361168-1G APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150.97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07437925
Numéro CAS: 693774-55-9