Imprimer
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Aminoindane hydrochloride
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 111 EUR
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClN
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054294
Numéro CAS: 70146-15-5