Imprimer
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 0 EUR
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095109
Numéro CAS: 933052-52-9