Imprimer
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G OR360153-1G OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA 52.2 EUR
APOSOR360153-5G APOSOR360153-1G APOSOR360153-25G
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228.07 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318982
Numéro CAS: 668983-97-9