Imprimer
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G OR360145-10G OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA 43.5 EUR
APOSOR360145-1G APOSOR360145-10G APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223486
Numéro CAS: 229009-40-9