4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR360076-1G
OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA
300
EUR
APOSOR360076-1G
APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule:
C₁₀H₁₁BClNO₃ Point de fusion: 238…242 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07783865 Numéro CAS: 871332-73-9 |