Imprimer
2-Bromo-5-(methanesulphonyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3576-250MG OR3576-500MG
APOSOR3576-250MGEA 0 EUR
APOSOR3576-250MG APOSOR3576-500MG
2-Bromo-5-(methanesulphonyl)pyridine
2-Bromo-5-(methanesulphonyl)pyridine
Formule: C₆H₆BrNO₂S
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974509
Numéro CAS: 343262-51-1