Imprimer
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3559-100G OR3559-25G
APOSOR3559-100GEA 227 EUR
APOSOR3559-100G APOSOR3559-25G
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₄S
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051769
Numéro CAS: 23095-31-0
ONU: 3261
ADR: 8,II