Imprimer
Acide 3-bromo-5-chlorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 24.8 EUR
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
Acide 3-bromo-5-chlorobenzoïque 98%
Acide 3-bromo-5-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Point de fusion: 189…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797227
Numéro CAS: 42860-02-6