Imprimer
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 0 EUR
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₃₀BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258652
Numéro CAS: 934586-49-9