6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR3506-1G
OR3506-5G
OR3506-25G
APOSOR3506-1GEA
49.3
EUR
APOSOR3506-1G
APOSOR3506-5G
APOSOR3506-25G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule:
C₈H₇BrN₂ MW: 211.0600 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258769 Numéro CAS: 116355-18-1 |