Imprimer
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 26.1 EUR
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145013
Numéro CAS: 106058-86-0