Imprimer
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR350470-25G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 201 EUR
APOSOR350470-25G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006731
Numéro CAS: 3284-51-3