Imprimer
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 24.8 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formule: C7H8ClN3
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094642
Numéro CAS: 2881-99-4