Imprimer
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350372-100G OR350372-25G
APOSOR350372-100GEA 0 EUR
APOSOR350372-100G APOSOR350372-25G
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001464
Numéro CAS: 2305-32-0