Imprimer
Thiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 145 EUR
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Thiazole 98%
Thiazole
Formule: C₃H₃NS
Point d'ébullition: 117…118 °C/760mmHg
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005315
Numéro CAS: 288-47-1
ONU: 1993
ADR: 3,III