Imprimer
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350370-100G OR350370-500G OR350370-1KG
APOSOR350370-100GEA 0 EUR
APOSOR350370-100G APOSOR350370-500G APOSOR350370-1KG
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Formule: C₂₀H₂₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210252
Numéro CAS: 70356-09-1