Imprimer
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
OR350367-100G OR350367-1KG OR350367-500G
APOSOR350367-100GEA 59.6 EUR
APOSOR350367-100G APOSOR350367-1KG APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001466
Numéro CAS: 1197-18-8