Imprimer
Chlorure (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonyl chloride, ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonyl chloride, D(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 261 EUR
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
Chlorure (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique 97%
Chlorure (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₅ClO₃S
MW: 250.75
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064156
Numéro CAS: 21286-54-4
ONU: 3261
ADR: 8 II