Imprimer
Phénylvinylsulfone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 65.4 EUR
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Phénylvinylsulfone 97%
Phénylvinylsulfone
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007554
Numéro CAS: 5535-48-8