Imprimer
3-Nitro-o-xylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350286-500G OR350286-1KG OR350286-250G
APOSOR350286-500GEA 0 EUR
APOSOR350286-500G APOSOR350286-1KG APOSOR350286-250G
3-Nitro-o-xylène
3-Nitro-o-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 244…246 °C
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 1,2129 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007162
Numéro CAS: 83-41-0
ONU: 1665
ADR: 6.1,II