Imprimer
3-Formyl-2-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylnicotinaldehyde
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 63.8 EUR
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Formule: C₇H₇NO
Densité: 1.106 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234911
Numéro CAS: 60032-57-7