Imprimer
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)boronic acid
OR350198-1G OR350198-5G
APOSOR350198-1GEA 68.3 EUR
APOSOR350198-1G APOSOR350198-5G
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739055
Numéro CAS: 891270-35-2