Imprimer
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 75.4 EUR
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque 98%
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017598
Numéro CAS: 3006-96-0