Imprimer
3-Chloro-2-nitrotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR350086-25G OR350086-5G
APOSOR350086-25GEA 0 EUR
APOSOR350086-25G APOSOR350086-5G
3-Chloro-2-nitrotoluène
3-Chloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 80 °C/2mmHg
Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117977
Numéro CAS: 5367-26-0
ONU: 2433
ADR: 6.1,III