Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-D-phenylalanine, BOC-D-Phenylalanine, Boc-D-Phe-OH
OR350041-100G OR350041-25G
APOSOR350041-100GEA 104 EUR
APOSOR350041-100G APOSOR350041-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
Point de fusion: 78…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063149
Numéro CAS: 18942-49-9