1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
1,3-Adamantanedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxyadamantane, (1s,3s,5r,7r)-Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
OR350008-25G
OR350008-100G
APOSOR350008-25GEA
88.6
EUR
APOSOR350008-25G
APOSOR350008-100G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formule:
C₁₂H₁₆O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167790 Numéro CAS: 39269-10-8 |