3-Ethynyltoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
OR3481-1G
OR3481-25G
OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3481-1G
APOSOR3481-25G
APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Formule:
C₉H₈ Point d'ébullition: 170…175 °C Densité: 0.9 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318174 Numéro CAS: 766-82-5 ONU: 3295 ADR: 3,III |