Imprimer
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346706-1G OR346706-5G
APOSOR346706-1GEA 318 EUR
APOSOR346706-1G APOSOR346706-5G
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol
Formule: C₇H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10001572
Numéro CAS: 14633-17-1