Imprimer
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346440-1G OR346440-500MG OR346440-5G
APOSOR346440-1GEA 294 EUR
APOSOR346440-1G APOSOR346440-500MG APOSOR346440-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426978
Numéro CAS: 337957-59-2