Imprimer
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346346-1G OR346346-250MG
APOSOR346346-1GEA 470 EUR
APOSOR346346-1G APOSOR346346-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₉ClO₂
Point d'ébullition: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 40053-81-4
ONU: 3265
ADR: 8,II