Imprimer
(6-Chloro-pyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346263-5G OR346263-1G
APOSOR346263-5GEA 0 EUR
APOSOR346263-5G APOSOR346263-1G
(6-Chloro-pyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
(6-Chloro-pyridin-3-yl)carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062421
Numéro CAS: 171178-45-3