Imprimer
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 119 EUR
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formule: C₅H₉BrO
Point d'ébullition: 74…75 °C/46mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015716
Numéro CAS: 19967-55-6
ONU: 3265
ADR: 8,III