Imprimer
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346246-1G OR346246-5G
APOSOR346246-1GEA 95.7 EUR
APOSOR346246-1G APOSOR346246-5G
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676121
Numéro CAS: 1456-22-0