Imprimer
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-5-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-Bromo-5-methoxypyridin-2-amine
OR346242-1G OR346242-500MG
APOSOR346242-1GEA 369 EUR
APOSOR346242-1G APOSOR346242-500MG
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203.400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06662268
Numéro CAS: 79491-43-3