Imprimer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Verapamil Impurity K
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 EUR
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800230
Numéro CAS: 20850-49-1