Imprimer
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346196-1G OR346196-5G
APOSOR346196-1GEA 0 EUR
APOSOR346196-1G APOSOR346196-5G
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180879
Numéro CAS: 220510-74-7