Imprimer
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346176-1G OR346176-500MG OR346176-5G
APOSOR346176-1GEA 159 EUR
APOSOR346176-1G APOSOR346176-500MG APOSOR346176-5G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₉H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457523
Numéro CAS: 4760-35-4