Imprimer
4-(5-Chloro-[1,2,4]thiadiazol-3-yl)-morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346175-1G OR346175-500MG
APOSOR346175-1GEA 0 EUR
APOSOR346175-1G APOSOR346175-500MG
4-(5-Chloro-[1,2,4]thiadiazol-3-yl)-morpholine
4-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)morpholine
Formule: C₆H₈ClN₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131114
Numéro CAS: 887623-92-9