Imprimer
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346174-250MG OR346174-500MG
APOSOR346174-250MGEA 0 EUR
APOSOR346174-250MG APOSOR346174-500MG
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Formule: C₇H₄ClN₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131112
Numéro CAS: 887623-91-8