Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346173-1G OR346173-5G
APOSOR346173-1GEA 0 EUR
APOSOR346173-1G APOSOR346173-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443806
Numéro CAS: 33146-99-5