Imprimer
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346170-1G OR346170-500MG
APOSOR346170-1GEA 0 EUR
APOSOR346170-1G APOSOR346170-500MG
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845756
Numéro CAS: 1208081-34-8